Learn More
Labconco™ Secondary Vacuum Traps
Codice prodotto. 15193015 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
200 mL
900 mL
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15193015 200 mL 1.27 cm Pezzo
15183015 900 mL 1.9 cm Pezzo
11761559 900 mL 1.27 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15193015 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7538400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1242.85€ / pezzi 1
    Risparmia 282.15€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Requires
To find a pump for use with this trap, see Pumps.
For any mechanically refrigerated freeze-dry system; ensure efficient processing of samples with low eutectic points
  • Trap will cool to approximately -75°C (-103°F) with dry ice and solvent in its removable well
  • Can be used as an inexpensive collector: connect a sample to incoming port, vacuum pump to outgoing port, and system is complete
  • Stainless-steel, with cover
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.052 in.
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Capacità 200 mL
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Prevent contaminants from migrating into the vacuum pump
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerated freeze-dry system
Altezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Altezza (sistema metrico) 19.81 cm
Include 0.5 in. o.d. inlet/outlet connection
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) −103°F
Temperature Range (Metric) −75°C
Volume (sistema imperiale) del pozzetto 0.507 gal.
Volume (sistema metrico) pozzetto 1920 mL
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 kg