Learn More
Secretogranin V Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Secretogranin V |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897353
|
Proteintech
10761-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887353
|
Proteintech
10761-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Acts as a molecular chaperone for PCSK2/PC2, preventing its premature activation in the regulated secretory pathway. Binds to inactive PCSK2 in the endoplasmic reticulum and facilitates its transport from there to later compartments of the secretory pathway where it is proteolytically matured and activated. Also required for cleavage of PCSK2 but does not appear to be involved in its folding. Plays a role in regulating pituitary hormone secretion. The C-terminal peptide inhibits PCSK2 in vitro.Specifica
Secretogranin V | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P05408, P12961, P27682 | |
20394, 25719, 6447 | |
Secretogranin V Fusion Protein Ag1107 | |
Primary | |
-20°C | |
SCG5 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
7B2, Neuroendocrine protein 7B2, P7B2, Pituitary polypeptide, SCG5, Secretogranin 5, Secretogranin V, secretogranin V (7B2 protein), SGNE1, SgV | |
SCG5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |