Learn More
SECTM1 Antibody (01), FITC , R&D Systems™
Codice prodotto. 18620728 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620728 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620728 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305807F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SECTM1 Monoclonal specifically detects SECTM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SECTM1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 01
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene K12secreted and transmembrane protein 1, Protein K-12, secreted and transmembrane 1, type 1a transmembrane protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SECTM1 (Q8WVN6-1; Met1-Gly145).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cytokine Research
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6398
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus