Learn More
Sartorius™ Secura™ Analytical Balance
Codice prodotto. 15490563 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
120/220g
120g
320g
Leggibilità:
0.01 mg
0.01, 0.1 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Dimensione della confezione
15490563 120/220g 0.01, 0.1 mg 1 unità
15410573 320g 0.1 mg 1 unità
15470563 120g 0.01 mg 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490563 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore SECURA225D1CEU
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance.
  • Integrated protection systems for minimizing risk of obtaining incorrect results
  • Real-time alarm messaging and interactive user guidance for leveling to prevent inaccurate results due to unleveled balance
  • SQmin for automatic detection and active monitoring to ensure within the acceptable USP operating range for reliable results
  • Fully automatic internal adjustment function, isoCAL, for the high possible accuracy at all times
  • Cal Audit Trail for easy, traceable documentation of all calibration and adjustment data
  • Safe and clear documentation by sample and batch identifiers for keeping perfect track of weighing data
  • GLP-|GMP-compliant printouts
  • Standard password security features for protection against tampering and unauthorized access
  • Integrated PC direct function and Plug and Work connectivity to Sartorius printer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento PC-direct data transfer, Plug and Play to Sartorius printer
Capacità 120/220g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.01, 0.1 mg
Include Universal power adapter, in-use cover, Application Guide, dust cover for analytical balances and draft shield ring for 0.1mg balances
Livellamento Real-Time Level Support
Linearità 0.1, 0.2 mg
Modello 225
Ripetibilità 0.03/0.07 mg
Tempo di stabilizzazione 2, 6 sec.
Tipo Bilancia analitica
Dimensioni (P x L x A) 376 x 218 x 316 mm
Altezza (sistema metrico) 218 mm Chamber
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 80 mm
Peso (sistema metrico) 8.2 mg Sample
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz