Learn More
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™ con diaframma fonico.
Sfoglia Tutto 3M ProdottiDescrizione
- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
- Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
- Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
- Progettato per un facile montaggio/smontaggio
- Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AS/NZS 1716:2012 |
| Tipo di collegamento | Secure Click™ |
| Colore | Grigio scuro |
| Materiale | Silicone, Nylon |
| Product Type | Half Facepiece Respirator |
| Size | Large |
| Include | Speaking Diaphragm |
| Modello | HF-803 SD |
| Quantità | 10/Cs. |