Learn More
LABPLAS Secure-T
Codice prodotto. 16668632
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 24 in.
30 x 30 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16668632 30 x 30 in. pezzi 250
16658632 24 x 24 in. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16668632 Fornitore LABPLAS N. del fornitore SCL33030
Spedizione stimata: 26-02-2027
SECURE-T with Tear-Off Protection Strip are ideal to maintain the sterility of samples.
  • Made of extruded virgin polyethylene which guarantees internal sterility.
  • Wide bag opening to facilitate insertion of sample.
  • Suitable for all types of homogenizers.
  • Tear-off top that eliminates the risk of internal contamination.
  • Available in several sizes to meet all your needs.
  • RNase, DNase and pyrogen free.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tear-off Protection Strip
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale LDPE, LLDPE
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 30 x 30 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Product Type Non-filter Bag
Capacità (sistema imperiale) 1833 oz.
Capacità (sistema metrico) 55 L
Lunghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Spessore (sistema metrico) 76.2 μm