Learn More
LABPLAS Secure-T Clear
Codice prodotto. 17940285
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610 mm
Spessore (sistema metrico):
63.5 μm
76.2 μm
101.6 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema metrico) unitSize
17940285 381 x 508 mm 76.2 μm pezzi 500
17950225 102 x 165 mm 63.5 μm pezzi 1000
17900305 305 x 356 mm 101.6 μm pezzi 500
17960225 305 x 457 mm 101.6 μm pezzi 250
17950255 381 x 508 mm 101.6 μm pezzi 500
17960125 381 x 610 mm 101.6 μm pezzi 500
17930305 178 x 305 mm 101.6 μm pezzi 1000
17910255 140 x 305 mm 76.2 μm pezzi 1000
17940175 178 x 305 mm 76.2 μm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17940285 Fornitore LABPLAS N. del fornitore SCL1520
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blender bag with open tear-off protection strip designed to withstand the most demanding laboratory homogenizer tests.
  • Secure-T sterile homogenizer bags are designed to withstand the most demanding laboratory tests.
  • Tear-off protection strip
  • Easy to use
  • Transparent to ensure full visibility of the sample
  • Available in multiple sizes and thicknesses
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 500/Cs.
Spessore (sistema imperiale) 3 mil.
Dimensioni (L x P) 381 x 508 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Product Type Blender Bag
Lunghezza (sistema metrico) 381 mm
Larghezza (sistema metrico) 508 mm
Spessore (sistema metrico) 76.2 μm