Learn More
3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione
Codice prodotto. 17334690
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Lens Coating unitSize
17334690 SF101AS-BLU-EU Scratch-resistant Pezzo
17324680 SF103AF-BLU-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17324690 SF101AS-BLK-EU Scratch-resistant pezzi 20
17344690 SF102AF-BLU-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17354690 SF101AF-BLK-EU Anti-fog, Scratch-resistant pezzi 20
17364690 SF107AF-BLU-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17384690 SF101AF-BLU-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17334690 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100244047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.50€
    5.17€ / pezzi 1
    Risparmia 2.33€
    31% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni del capo, garantendo stile e comfort per periodi di utilizzo prolungati.
  • Lenti dalla forma elegante e sportiva
  • L'innovativo design della tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le aste si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
  • Il design piatto e flessibile delle stanghette di SecureFit™Serie 100 si combina perfettamente con le cuffie auricolari protettive 3M™.
  • I lavoratori possono sentirsi al sicuro indossando occhiali di protezione 3M che soddisfano i requisiti dello standard EN 166:2001 per la protezione da urti.
  • Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB
  • Le lenti color ambra riducono la trasmissione della luce blu per migliorare il contrasto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Scratch-resistant
Certifications/Compliance (Europe) EN 166:2001
Lens Tint Clear
Product Type Protective Eyewear
Colore telaio Blue
Modello SF101AS-BLU-EU
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection UV400