Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, trattamento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N)
Codice prodotto. 16446380 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore telaio:
Black
Blue, Gray
Green, Black
Green, Clear
Yellow, Black
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Light Gray, Indoor/Outdoor
Orange, Mirror
Vermillion
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore telaio Lens Tint Dimensione della confezione
16446380 Blue, Gray Gray Pezzo
16416380 Green, Clear Clear Pezzo
16426380 Blue, Gray Clear Pezzo
16466380 Blue, Gray Light Gray, Indoor/Outdoor Pezzo
16486380 Black Orange, Mirror Pezzo
16476380 Yellow, Black Amber Pezzo
16436380 Green, Black Clear Pezzo
16406380 Black Vermillion Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16446380 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100185278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    13.05€ / pezzi 1
    Risparmia 8.20€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
SecureFit™ safety goggles; The Scotchgard™ anti-fogging treatment; resists fogging longer than traditional anti-fogging treatments, even after numerous washes.
  • Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple per una comoda vestibilità
  • Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
  • Maggior comfort grazie ai morbidi inserti colorati presenti sulle stanghette
  • Combinazione di morbido nasello e protezione sopraccigliare sagomata per migliorare il comfort e fornire una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.
  • Stanghette, protezione sopraccigliare e nasello con colori accattivanti per uno stile unico
  • Struttura leggera da 22 grammi
  • Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà anti-appannamento e anti-graffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN166
  • Le larghe stanghette flessibili offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo combinato con le cuffie auricolari protettive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Gray
Product Type Protezione oculare
Colore telaio Blue, Gray
Stile stanghette Pressure Diffusion Temple Technology
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400