Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione
10.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Modello:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Descrizione
- Design sportivo con forma della lente moderna e profilo elegante che ben si abbinano ad altri dispositivi di protezione individuale.
- Le aste con angolatura regolabile consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali. In aggiunta, le aste con angolatura regolabile della serie 3M™ SecureFit™ 500 sono progettate per agevolare il posizionamento degli occhiali quando sono indossati insieme ai respiratori a semimaschera.
- L'innovativo design della tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le aste si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il design piatto e flessibile delle aste di SecureFit™ si combina bene con le cuffie auricolari protettive 3M™.
- Il rivestimento protettivo anti-appannamento Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei tradizionali trattamenti anti-appannamento, fino a 25 lavaggi con acqua* *Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.
- I lavoratori possono sentirsi al sicuro indossando occhiali di protezione 3M che soddisfano i requisiti dello standard EN 166:2001 per la protezione da urti e le prestazioni anti-appannamento.
- Offre protezione dalle radiazioni UV fino a 400 nm
Specifica
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 166:2001 |
Lens Tint | Silver Mirror |
Product Type | Protective Eyewear |
Colore telaio | Black |
Modello | SF509AF-BLK |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
UV Protection | 99.9% |