Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione
Codice prodotto. 17354680 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Lens Coating Dimensione della confezione
17354680 SF550ASP-GRN-EU Scratch-resistant Pezzo
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17384670 SF501SGAF-RED-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17304680 SF509AF-BLK Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17344680 SF517ASP-GRN-EU Scratch-resistant Pezzo
17364680 SF501ASP-BLK-EU Scratch-resistant Pezzo
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17384680 SF530ASP-GRN-EU Scratch-resistant Pezzo
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17314690 SF501AF-BLK-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Anti-fog, Scratch-resistant Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17354680 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100243978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    15.80€ / pezzi 1
    Risparmia 6.50€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La serie 3M™ SecureFit™ 500 è caratterizzata da un design delle lenti moderno con aste con angolatura regolabile e tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT), che permette di offrire una vestibilità che si adatta a tutte le forme del viso.
  • Design sportivo con forma della lente moderna e profilo elegante che ben si abbinano ad altri dispositivi di protezione individuale.
  • Le aste con angolatura regolabile consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali. In aggiunta, le aste con angolatura regolabile della serie 3M™ SecureFit™ 500 sono progettate per agevolare il posizionamento degli occhiali quando sono indossati insieme ai respiratori a semimaschera.
  • L'innovativo design della tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le aste si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
  • Il design piatto e flessibile delle aste di SecureFit™ si combina bene con le cuffie auricolari protettive 3M™.
  • Il rivestimento protettivo anti-appannamento Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei tradizionali trattamenti anti-appannamento, fino a 25 lavaggi con acqua* *Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.
  • I lavoratori possono sentirsi al sicuro indossando occhiali di protezione 3M che soddisfano i requisiti dello standard EN 166:2001 per la protezione da urti e le prestazioni anti-appannamento.
  • Offre protezione dalle radiazioni UV fino a 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Scratch-resistant
Certifications/Compliance (Europe) EN 166:2001
Lens Tint IR 5.0 Gray
Product Type Protective Eyewear
Colore telaio Green, Black
Modello SF550ASP-GRN-EU
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection UV400