Learn More
3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura blu, trattamento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF201SGAF-BLU-EU
Codice prodotto. 16456380
Cambia vista
Click to view available options
:
Lens Coating: Scotchgard™ Anti-Fog
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16456380 Lens Coating: Scotchgard™ Anti-Fog
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16456380 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100185279
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli occhiali di protezione SecureFit™ SF201SGAF-BLU-EU, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti, sono estremamente leggeri presentano la tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology
  • Occhiali di protezione autoregolanti per adattarsi alle diverse dimensioni dei visi
  • La tecnologia Pressure Diffusion Temple regola la forza in base alla dimensione del capo per assicurare una pressione ottimale e garantire una calzata sicura e confortevole
  • Il trattamento anti-appannamento Scotchgard™ offre proprietà anti-appannamento e anti-graffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN166
  • Estremamente leggeri, solo 18 grammi
  • Il design estremamente piatto e flessibile delle astine è ideale per l’utilizzo combinato con cuffie auricolari protettive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved
Lens Coating Anti-fog
Product Type Occhiali di protezione
Colore telaio Blue
Stile stanghette 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400