Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Series Safety Glasses
Codice prodotto. 15717727 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Antiappannamento, Antigraffio
Antigraffio
Scratch-resistant
Lens Tint:
Ambra
Clear
Gray
Grigio
I/O Mirror
Ombra saldatura 1.7
Ombra saldatura 3.0
Trasparente
Welding shade 5.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
Tipo di lente:
Polarizzati
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lens Coating Lens Tint Dimensione della confezione Tipo di lente
15717727 Anti-fog, Scratch-resistant Clear Pezzo -
15727727 Scratch-resistant I/O Mirror Pezzo -
15747727 Antigraffio Ombra saldatura 1.7 Pezzo -
15757727 Antigraffio Ombra saldatura 3.0 Pezzo -
15797717 Antiappannamento, Antigraffio Ambra Pezzo -
15737727 Antigraffio Trasparente Pezzo -
15787717 Antigraffio Grigio Pezzo Polarizzati
15707727 Anti-fog, Scratch-resistant Gray Pezzo -
15777717 Scratch-resistant Welding shade 5.0 Pezzo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15717727 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100112717
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    14.79€ / pezzi 1
    Risparmia 7.51€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comprised of a semi-rimless lens and fixed-length temple arm. 3M™ SecureFit™ SF600 Series Safety Glasses include an integrated side shield for added protection.
  • Optical class 1 lens suitable for prolonged use
  • Design provides coverage and a good field of vision based on two lenses in a semi-rimless design
  • Offers protection against Ultraviolet (UV) radiation in accordance with European standards
  • Weight: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for secure and comfortable fit
  • Soft nose pads for comfortable fit
  • Superior Scotchgard™ anti-fog coating meeting K and N on the standard clear, gray, and amber lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Colore telaio Gray
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection Sì