Learn More
Securin / PTTG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Securin / PTTG1 |
---|---|
Concentrazione | 0.38 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898074
|
Proteintech
18040-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888074
|
Proteintech
18040-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Pituitary tumor-transforming gene 1 (PTTG-1) is an oncogene expressed in normal tissues containing proliferating cells and in tumors. PTTG is downstream of the MAP kinase signaling cascade and is phosphorylated at Ser162 by MAPK in vitro. Phosphorylation plays an essential role in PTTG′s transactivation function. The PTTG protein contains a DNA-binding domain, and it activates transcription of the c-Myc oncogene by binding to the promoter to form a complex. Studies have demonstrated that expression of human PTTG correlates with cell proliferation in a cell cycle dependent manner, and the association of human PTTG with Ku, the regulatory subunit of DNA-dependent protein kinase, is disrupted when a DNA double-strand breaks occurs.Specifica
Securin / PTTG1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O95997, P97613, Q9CQJ7 | |
30939, 64193, 9232 | |
Securin / PTTG1 Fusion Protein Ag12670 | |
Primary | |
-20°C | |
PTTG1 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EAP1, Esp1 associated protein, HPTTG, pituitary tumor transforming 1, PTTG, PTTG1, Securin, Tumor transforming protein 1, TUTR1 | |
Pttg1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |