Learn More
Phenomenex™ SecurityGuard™™ Reverse Phase HPLC Cartridges, C18
Codice prodotto. 31745604 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
31745604 3 mm pezzi 10
31743431 2 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31745604 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AJ04287
Spedizione stimata: 26-11-2026
SecurityGuard™™ Cartridges for use with Reverse Phase HPLC columns.
  • SecurityGuard™™ Cartridges for use with Reverse Phase HPLC columns
  • Available in multiple internal diameter options
  • All columns are 4 mm in length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 10 Pk.
Dimensione particelle Proprietary
Lunghezza (sistema metrico) 4 mm
Tipo Guard Cartridge
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria C18
Tecnica Reverse Phase HPLC
Tipo di colonna Guard Column
Product Line SecurityGuard