Learn More
Phenomenex™ SecurityGuard™ SFC PREP Cartridge Holder Kits
Codice prodotto. 31747503 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
21.2 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
31747503 30 mm Pezzo
31743855 21.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31747503 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AJ08618
Spedizione stimata: 29-10-2026
SecurityGuard™ SFC PREP Cartridge Holder Kits for use with SecurityGuard™ PREP Cartridges.
  • For use with SecurityGuard™ PREP Cartridges
  • Available in two different internal diameter options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Ea.
Dimensione particelle Proprietary
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo Guard Cartridge Holder Kit
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Product Line SecurityGuard