Learn More
Phenomenex™ SecurityGuard™ ULTRA Guard Cartridges, UHPLC C18, 4.6 mm ID
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Product: SecurityGuard ULTRA Cartridge
- Length (Metric): 2 mm
- Diameter (Metric) Inner: 4.6 mm
- Stationary Phase: C18
- Technique: Reversed Phase HPLC
Specifica
Specifica
| Quantità | 3/Pk |
| Dimensione particelle | Proprietary |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2 mm |
| Tipo | Guard Cartridge |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.6 mm |
| Fase stazionaria | C18 |
| Tecnica | Reverse Phase HPLC |
| Tipo di colonna | Guard Column |
| Product Line | SecurityGuard ULTRA |