Learn More
Sedaxane 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313437 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313437 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16931150AL100
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sedaxane
CAS 874967-67-6
Nomi componenti o analita Sedaxane
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C18 H19 F2 N3 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo N-(2-[1,1'-Bicyclopropyl]-2-ylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylic acid amide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-(Cyclopropyl)cyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-Cyclopropylcyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid amide, N-[2-[1,1'-Bi(cyclopropyl)-2-yl]phenyl]-1-methyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Sedaxane, Vibrance
InChI Formula InChI=1S/C18H19F2N3O/c1-23-9-14(16(22-23)17(19)20)18(24)21-15-5-3-2-4-11(15)13-8-12(13)10-6-7-10/h2-5,9-10,12-13,17H,6-8H2,1H3,(H,21,24)
SMILES Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2C3CC3C4CC4)c(n1)C(F)F
IUPAC Name N-[2-(2-cyclopropylcyclopropyl)phenyl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 331.36
Quantità 1 mL
Peso formulazione 331.1496 g/mol