Learn More
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule Sedgewick Rafter
Codice prodotto. 10455873
Cambia vista
Click to view available options
Approvazione CE:
No
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Approvazione CE Dimensione della confezione
10455873 No Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10455873 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 0611400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.80€
    128.88€ / pezzi 1
    Risparmia 30.92€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Usa contadori Sedgewick Rafter per contare particelle e microrganismi in acqua o altri liquidi trasparenti
  • La cellula di 50x20x1 mm è graduata con una griglia da 1 mm e divide 1 ml in 1000 μl
  • Consegna con vetrino de circa 60 x 30 x 1 mm
  • Disponible: contadore di precisione con griglia cromata per contrasto di fase con bordi smerigliati e sfaccettati oltre contadore facile di plastica trasparente
Specifica
Tipo Contadore di cellule
Area di coltura 50x20x1 mm graduato con reticolo da 1 mm
Descrizione Sedgewick Rafter
Materiale Plastica
Approvazione CE No
Profondità (sistema metrico) 1 mm
N. per custodia 1