Learn More
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule Sedgewick Rafter
Descrizione
- La cellula di 50x20x1 mm è graduata con una griglia da 1 mm e divide 1 ml in 1000 μl
- Consegna con vetrino de circa 60 x 30 x 1 mm
- Disponible: contadore di precisione con griglia cromata per contrasto di fase con bordi smerigliati e sfaccettati oltre contadore facile di plastica trasparente
Specifica
Specifica
| Product Type | Counting Chamber |
| Descrizione | Contadore di precisione con griglia cromata per contrasto di fase con bordi smerigliati e sfaccettati |
| Materiale | Vetro |
| Modello | Sedgewick Rafter |
| Profondità (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per contare particelle e microrganismi in acqua o altri liquidi trasparenti |
| Include | La cellula di 50x20x1 mm è graduata con una griglia da 1 mm |