Learn More
VITLAB™ Cono di sedimentazione
Codice prodotto. 11774129
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11774129 1000 ml pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11774129 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 75991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    108.42€ / pezzi 3
    Risparmia 18.58€
    14% Sconto
In stock
Manufactured according to DIN 12 672. VITLAB™ Sedimentation Cone is used to determine suspended matter in liquids.
  • Clear
  • With raised scale 
  • Screw coupling can be removed
Order Info
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 ml
Materiale SAN
N. per confezione 3
Tipo Cono di sedimentazione