Learn More
VITLAB™ Sedimentation Cone Stand
Codice prodotto. 10654412
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10654412 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10654412 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 81056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    136.15€ / pezzi 1
    Risparmia 1.85€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Order Info
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PMMA
N. per confezione 1
Tipo Sedimentation Cone Stand
Dimensioni (L x P) 150 x 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 150 x 300 x 294 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) 294 mm