Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Sedimentation Funnel Holder for Buerkle™ Funnel Stands
Sfoglia Tutto Bürkle ProdottiDescrizione
- For funnels with 90 mm diameter or more
- Magnetized
- Clamp screws not required
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Imhoff Funnel |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Funnel Stand, Imhoff Funnels |
| Montaggio | Magnet |
| Lunghezza (sistema metrico) | 173 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.81 in. |
| Vedi altri risultati |