Learn More
Azlon™ Sedimentation Funnel Rack
Codice prodotto. 12064578
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Used for radiation shields
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12064578 Used for radiation shields Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12064578 Fornitore Azlon N. del fornitore SWX004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.70€
    295.44€ / pezzi 1
    Risparmia 119.26€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
Accepts 2 sedimentation cones side-by-side
  • Accepts two sedimentaion cones side by side
  • Locating recesses in the base for stability
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Used for radiation shields
Tipo Sedimentaion Funnel Rack