Descrizione
- Prevents the funnel from tipping over
- For efficient sediment analyses
Specifica
Specifica
| Descrizione | Adjustable height |
| Da utilizzare con (applicazione) | Imhoff Funnels, Funnels with 90 mm Diameter |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Stand for funnels |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.39 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.43 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 138 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 19.69 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 500 mm |