Learn More
Buerkle™ Sedimentation Funnel
Codice prodotto. 10612693 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10612693 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10612693 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 71181000
In stock
Imhoff funnel
  • SAN, crystal clear
  • Shatterproof
  • With emptying stopper
  • DIN 12672
  • Graduated up to 1000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Graduato Yes
Materiale SAN
Volume (sistema imperiale) 33.81 oz.
Altezza (sistema imperiale) 18.31 in.
Altezza (sistema metrico) 465 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno 4.84 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 123 mm