Learn More
Kartell™ Supporto cono di sedimentazione Imhoff
Codice prodotto. 10031121
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10031121 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10031121 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0105600
In stock
Securely hold two Imhoff cones with this durable cone stand. Kartell™ Imhoff Cone Stand provides a dependable place to observe settleable solids in surface and saline waters or sewage.
  • Holds two Imhoff cones
  • Constructed of PMMA
  • Height of 294mm
Order Info
LengthMetric
Specifica
Materiale PMMA
N. per confezione 2
Tipo Supporto cono di sedimentazione Imhoff
Dimensioni (L x P x A) 150 x 300 x 294 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) 294 mm