Learn More
ERLAB Segmented Worksurface
Codice prodotto. 30484794 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SOLIS 1200
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
30484794 SOLIS 1200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30484794 Fornitore ERLAB N. del fornitore NORT000480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    98.00€ / pezzi 1
    Risparmia 8.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Enhances flexibility and ease of maintenance in safety cabinets, designed for modular use
  • The Segmented Worksurface enhances flexibility
  • Ease of maintenance in safety cabinets
  • Designed for modular use
  • Allows partial removal for cleaning or setup changes
Specifica
Product Type Workstation
Materiale alloggiamento Segmented Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) SOLIS 1200