Learn More
Selectfluor, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Selectfluor |
| CAS | 140681-55-6 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C7H14B2ClF9N2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Tetrafluoroborate(1-) (1:2), 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis[tetrafluoroborate(1-)], 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane deriv., 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazobicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2 |
| IUPAC Name | 1-(chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane;ditetrafluoroborate |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.26 |
| Vedi altri risultati |