Specifica
| Materiale o nome chimico | Selenious acid |
| Colore | Pink or White |
| Punto di fusione | 70.0°C |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodometry) |
| Quantità | 1 kg |
| Fieser | 1992 |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| Indice di Merck | 158567 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia |
| Vedi altri risultati |