Learn More
Selenium, 99.5+%, powder, -200 mesh
Codice prodotto. 10276300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10276300 50 g Glass bottle 50g
10604712 250 g Glass bottle 250g
15634454 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10276300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198070500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Punti di ebollizione 685.0°C
Materiale o nome chimico Selenium
Punto di fusione 217.0°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.81
Intervallo percentuale saggio 99.5% min
Densità 4.8100 g/mL
Formula lineare Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Indice di Merck 158,568
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid, slightly soluble in diehtyl ether, almost insoluble in carbon disulfide, insoluble in ethanol
Peso formulazione 78.96
Percent Purity ≥99.5%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.