Learn More
Selenium, 99+%, powder
Codice prodotto. 10289700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10289700
Marca: Thermo Scientific Acros 419271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Punti di ebollizione 685°C
Materiale o nome chimico Selenium
Punto di fusione 217°C
Nota nome <325 mesh
Colore Cream-White to White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Indice di Merck 15, 8568
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid,slightly soluble in diehtyl ether,almost insoluble in carbon disulfide,insoluble in ethanol
Peso formulazione 78.96
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.5% max
Gravità specifica 4.81
Densità 4.8100g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.