Specifications
| Punti di ebollizione | 685°C |
| Materiale o nome chimico | Selenium |
| Punto di fusione | 217°C |
| Nota nome | <325 mesh |
| Colore | Cream-White to White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min |
| Formula lineare | Se |
| Fieser | 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Selenium
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H331-Tossico se inalato.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H301-Tossico se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.