Learn More
Selenium dichloride oxide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11354789
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
Codice prodotto. 11354789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 068108.AB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-23-3 | Cl2OSe | 165.87 g/mol
Selenium(IV) chloride oxide is used as a polar solvent for synthetic phenolic resins. It is also used to prepare selenium oxybromide and selenium nitride. It acts as a chlorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-23-3
Formula molecolare Cl2OSe
Molecular Weight (g/mol) 165.87
Numero MDL MFCD00016327
InChI Key LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid
PubChem CID 24647
SMILES O=[Se](Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 176.4°C
Materiale o nome chimico Selenium dichloride oxide
Punto di fusione 8.5°C
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 10 mL
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2879
Indice di Merck 14,8435
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene.
Peso formulazione 165.87
Percent Purity 99%
Indice di rifrazione 1.651
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.42 g/mL