Learn More
Selenium ingot/button,≈38mm (1.5 in.) dia.
Codice prodotto. 15422157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422157 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15422157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045115.KF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium ingot/button
Nota nome ≈38mm (1.5 in.) dia.
CAS 7782-49-2
Forma fisica Pieces
Quantità 1 Pc.
Odore Odorless
Formula molecolare Se
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Sinonimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
IUPAC Name selenium
Molecular Weight (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568