Learn More
Selenium Isotopic Standard: Se @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Se-82), VHG™
Codice prodotto. 17994166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994166 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17994166 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS82SE50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Selenium Isotopic Standard: Se @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Se-82)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium 82
CAS 14687-58-2
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Selenium 82
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 82Se
Sinonimo 82Se
SMILES [82Se]
IUPAC Name Selenium 82
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 81.92
Quantità 50 mL
Peso formulazione 81.9167 g/mol