Learn More
Selenium(IV) bromide, 99+%
Codice prodotto. 11470251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470251 5 g 5g
11333758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470251 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040240.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398.587 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-65-3
Formula molecolare Br4Se
Molecular Weight (g/mol) 398.587
Numero MDL MFCD00049766
InChI Key VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
SMILES [Se](Br)(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium(IV) bromide
Punto di fusione 70°C to 80°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,8437
Informazioni di solubilità Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Peso formulazione 398.6
Percent Purity ≥99%