Learn More
Selenium(IV) chloride, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11342188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11342188 25 g 25g
11352188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013096.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-03-6 | Cl4Se | 220.771 g/mol
It is used in the synthesis of other selenium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-03-6
Formula molecolare Cl4Se
Molecular Weight (g/mol) 220.771
Numero MDL MFCD00011225
InChI Key LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium tetrachloride, selenium chloride secl4 , t-4, unii-4gb8868p5j, selenium iv chloride 1:4, secl4, tetrachloro-, e4-selane, selenium iv chloride, selenium iv chloride-8 mesh, selenium iv chloride trace metals basis 25g
PubChem CID 66205
SMILES Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium(IV) chloride
Punto di fusione (sublimation)
Forma fisica Lump
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,8438
Informazioni di solubilità Decomposes in water and moist air; Insoluble in liquid bromine; Sublimes when heated
Peso formulazione 220.77
Percent Purity 99.5%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.807
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.600 g/mL