Learn More
Selenium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11373248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373248 50 g 50g
11363248 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036208.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Percent Purity 99.999%