Learn More
Selenium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11370759
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
Codice prodotto. 11370759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010601.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Odore Odorless
Aspetto Various colors powder
Densità 4.28g/cm3