Learn More
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17924306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
Dimensione della confezione:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17924306 50 g 50g
17920696 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17924306 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOSE100050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium
CAS 7782-49-2
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Selenium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Se
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo elenium, elemental, Vandex
InChI Formula InChI=1S/Se
SMILES [Se]
IUPAC Name selenium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 78.96
Quantità 50 g
Peso formulazione 79.9165 g/mol