Learn More
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17979309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17979309 250 mL 250mL
17937109 100 mL 100mL
17938309 50 mL 50mL
17957109 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17979309 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPSEN250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Selenium Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium
CAS 7782-49-2
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Selenium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Se
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo elenium, elemental, Vandex
InChI Formula InChI=1S/Se
SMILES [Se]
IUPAC Name selenium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 78.96
Quantità 250 mL
Peso formulazione 79.9165 g/mol