Learn More
Selenium sulfide, 97%
Codice prodotto. 11394779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394779 250 g 250g
11304789 5 g 5g
11314789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 068104.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Selenium sulfide is used as an antifungal agent to treat dandruff, seborrheic dermatitis, eborrhea and tinea versicolor. It is the active component in shampoos as an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7488-56-4
Formula molecolare S2Se
Molecular Weight (g/mol) 143.09
Numero MDL MFCD00011227
InChI Key JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC Name thione
SMILES S=[Se]=S
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Selenium sulfide
Punto di fusione <100°C
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 143.09