Learn More
Selenophene, 99%
Codice prodotto. 10581301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581301 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10269543 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271900025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 288-05-1 | C4H4Se | 131.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-05-1
Formula molecolare C4H4Se
Molecular Weight (g/mol) 131.04
Numero MDL MFCD00075487
InChI Key MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenophen, selenophene, acmc-1cr2h
PubChem CID 136130
ChEBI CHEBI:30857
IUPAC Name selenophene
SMILES C1=C[Se]C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Selenophene
Punto di fusione -38.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5200g/mL
Punti di ebollizione 109.9°C to 110.1°C (752.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità −2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5790 to 1.5810
Quantità 2.5 g
Numero UN 1992
Gravità specifica 1.52
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: azeotrope with water, soluble in all organic solvents
Peso formulazione 131.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid