Learn More
Selenourea, TRC
Codice prodotto. 30137610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137610 5 g 5g
30003597 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS2531035G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-10-4
Formula molecolare CH4N2Se
Molecular Weight (g/mol) 123.02
Sinonimo 2-Selenourea, Carbamimidoselenoic Acid, Isoselenourea, NSC 227840, Selenouronium;
IUPAC Name selenourea
SMILES NC(=[Se])N
Specifica
Materiale o nome chimico Selenourea
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Peso formulazione 123.954