Learn More
Selenous Acid, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10264300 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264300 100 g Recipiente per polveri in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10264300 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0520/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 70°C
CAS 7783-00-8
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare H2O3Se
Numero MDL MFCD00011331
Sinonimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
InChI Key MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Se](O)=O
IUPAC Name selenous acid
Molecular Weight (g/mol) 128.98
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Peso formulazione 128.97g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 2.7mbar 15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenious acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.