Learn More
Brady™ Etichette wrap around in Tedlar autoestinguente
Codice prodotto. 17898134 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.75 in.
0.275 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
1.375 x 1.5 in.
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 500
pezzi 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Dimensione della confezione
17898134 0.5 x 1.5 in. White pezzi 500
17881689 0.2 x 0.65 in. White pezzi 750
17848214 0.25 x 0.75 in. White pezzi 750
17871359 0.275 x 1 in. White pezzi 750
17878264 1.375 x 1.5 in. White Pezzo
17868174 1.375 x 1.5 in. Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17898134 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    137.84€ / pezzi 500
    Risparmia 12.16€
    8% Sconto
In stock
Il resistente fluoruro di polivinile rivestito B-437 viene usato soprattutto per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti.
  • Il resistente fluoruro di polivinile rivestito B-437 viene usato soprattutto per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti.
  • Le etichette bianche o gialle hanno una finitura opaca e sono stampabili a trasferimento termico
  • Questo materiale usa un adesivo acrilico permanente e ha una resistenza eccellente ad acqua, olio e altri fluidi comuni
  • Prodotto conforme ai requisiti MIL-M-87958 Specifiche per l'identificazione e i marcatori per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione
  • UL Approved; CSA Accepted
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-M-87958
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale PVF
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +135°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.091 mm
Dimensioni (L x P) 0.5 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-29-437
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.