Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Codice prodotto. 17900680 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
White, Transparent
Dimensioni (L x P):
0.5 x 2.2 in.
0.6 x 1.8 in.
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
28.58 mm (W) x 12.70 mm (H)
28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
41.91 mm (W) x 12.70 mm (H)
44.45 mm (W) x 12.70 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
57.15 mm (W) x 38.10 mm (H)
66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 120
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 360
pezzi 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Formato Dimensione della confezione
17900680 White, Transparent 0.6 x 1.8 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 180
17831799 White, Transparent 28.58 mm (W) x 9.53 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 360
17831829 White, Transparent 28.58 mm (W) x 12.70 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 360
17900730 White, Transparent 41.91 mm (W) x 12.70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 180
17990720 White, Transparent 44.45 mm (W) x 12.70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 180
17980720 White, Transparent 0.5 x 2.2 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 140
17920730 White, Transparent 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 120
17831719 White, Transparent 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 180
17801719 White, Transparent 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 120
17821799 White, Transparent 57.15 mm (W) x 38.10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 140
17891769 White, Transparent 95.25 mm (W) x 38.10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 80
17841819 White 9.53 mm (W) x 7.62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continuous Pezzo
17960760 White 12.70 mm (W) x 7.62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continuous Pezzo
17871829 White 25.40 mm (W) x 7.62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continuous Pezzo
17891779 White 31.75 mm (W) x 7.62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continuous Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17900680 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170769
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con le etichette in poliestere ultrasottili autolaminanti (B-461) è possibile identificare in modo sicuro provette e fiale da laboratorio per la conservazione criogenica. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
  • Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
  • Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
  • Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
  • Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41, BMP51, M511
Quantità 180 Labels/Cartridge
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Dimensioni (L x P) 0.6 x 1.8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.6 cm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Alternate Part Number M4-126-461