Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Codice prodotto. 17881609 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1 x 1 in.
1.5 x 0.25 in.
1.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
1.5 x 1 in.
1.5 x 1.5 in.
2.5 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1.5 in.
6 x 1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
25.4 mm
38.1 mm
63.5 mm
101.6 mm
152.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 750
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Altezza (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
17881609 4 x 1.5 in. 101.6 mm Rectangle pezzi 100
17831549 1 x 1 in. 25.4 mm Square pezzi 250
17861549 1.5 x 0.25 in. 38.1 mm Rectangle pezzi 750
17861709 1.5 x 0.5 in. 38.1 mm Rectangle pezzi 500
17841439 1.5 x 0.75 in. 38.1 mm Rectangle pezzi 250
17871689 1.5 x 1 in. 38.1 mm Rectangle pezzi 250
17871649 1.5 x 1.5 in. 38.1 mm Square pezzi 250
17831409 2.5 x 1 in. 63.5 mm Rectangle pezzi 100
17821439 4 x 1 in. 101.6 mm Rectangle pezzi 100
17821659 6 x 1.5 in. 152.4 mm Rectangle pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17881609 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173848
Spedizione stimata: 28-10-2026
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Fornite in formato autolaminante con zona arancione stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Orange, Clear
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 4 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 38.1 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 101.6 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-33-427-OR