Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per M710
Codice prodotto. 17837984 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 40 mm
22.86 x 22.86 mm
25.4 x 25.4 mm
38.1 x 15.24 mm
41.28 x 15.24 mm
44.45 x 25.4 mm
45.72 x 9.53 mm
48.26 x 15.24 mm
66.68 x 15.24 mm
66.68 x 25.4 mm
Colore:
White
White, Transparent
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 250
pezzi 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Forma Dimensione della confezione
17837984 15 x 40 mm White, Transparent Rectangle with Circle pezzi 250
17867854 38.1 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle pezzi 500
17808024 41.28 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle pezzi 500
17827884 44.45 x 25.4 mm White, Transparent Rectangle pezzi 250
17888014 45.72 x 9.53 mm White, Transparent Rectangle pezzi 250
17867934 48.26 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle pezzi 500
17898014 66.68 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle pezzi 100
17817974 66.68 x 25.4 mm White, Transparent Rectangle pezzi 100
17848064 41.28 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle with Circle pezzi 150
17808094 22.86 x 22.86 mm White Square pezzi 250
17808034 25.4 x 25.4 mm White, Transparent Square pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17837984 Fornitore Brady™ N. del fornitore 311974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    106.80€ / pezzi 250
    Risparmia 10.20€
    8% Sconto
In stock
Etichette per stampanti per etichette M710
  • Etichette in poliestere autolaminante per stampante M710.
  • Il poliestere autolaminante ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Buona resistenza alle sbavature della stampa, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Self-laminating Tag
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensioni (L x P) 15 x 40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.59 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 29.97 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.59 in.
Altezza area stampabile (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-101-461